  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "etiquetas-preimpresas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
Las etiquetas preimpresas son opciones eficaces para cuando un entorno de trabajo utiliza un mensaje específico con frecuencia. Las opciones de fondo de colores brillantes traen atención inmediata a la notificación para cuando la urgencia es esencial. Elija entre opciones adhesivas permanentes y desmontables en una variedad de tamaños para despegar fácilmente el papel de soporte enrollado y colocarlo en cualquier artículo. Identificando los requisitos de manejo o ayudando a la organización general, las etiquetas preimpresas se pueden utilizar en cualquier campo para la comunicación importante.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descripción:   These two-part tags provide enhanced operational control and record keeping.
Proveedor:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descripción:   These two part tags provide enhanced operational control and record keeping. Matching identification numbers are printed on each part.
Proveedor:  EP SCIENTIFIC
Descripción:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Numero del catalogo: (DAKL460610)
Proveedor:  DAKLAPACK
Descripción:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 UN
Numero del catalogo: (DAKL464085)
Proveedor:  DAKLAPACK
Descripción:   [EN]LABEL DRY ICE UN1845 WHITE 1 * 500 UN
UOM:  1 * 500 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 5  de 5