¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (3)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Kits de primeros auxilios
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/38/18945238.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (PLUM5151)
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM:  1 * 20 UN
Numero del catalogo: (PLUM4554)
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  ORKLA CARE AB
Descripción:   Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Numero del catalogo: (MMMEM82002A)
Proveedor:  3M MEDICAL
Descripción:   This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM:  1 * 10 Rolo
Numero del catalogo: (118-0247)
Proveedor:  ORKLA CARE AB
Descripción:   This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 5  de 5