  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
sistemas-de-electroforesis-capilar
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Agilent Technologies extended light path capillaries ("bubble" cell capillaries) can be used to improve sensitivity 3- to 5-fold over standard capilla...
Numero del catalogo: (HEWLG1600-62318)
Proveedor:  Agilent
Descripción:   CEP coated capillaries contain a permanently bonded polymer coating. This CEP coating shields the silanol functionality of the capillary surface and h...
UOM:  1 * 2 UN
Proveedor:  Agilent
Descripción:   PVA coated capillaries contain a permanently adsorbed layer of polyvinyl alcohol. This coating minimises hydrophobic and electrostatic solute/wall int...
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Universal Bare Fused-Silica Capillaries have a window, 750 mm effective length and 363 μm OD, fitting into any CE instrument.
Proveedor:  Agilent
Descripción:   A series of coated capillaries specifically designed for CE, which are prepared by cross-linking and bonding a novel, proprietary fluorocarbon (FC) po...
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Pre-aligned fused-silica capillaries from Agilent Technologies are designed and optimised for ease of use and reliability. All capillary ends are cut ...
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Capillary Electrophoresis System, Alignment interface for Agilent Extended Light Path capillaries, ID 50 μm, Código de color: rojo
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Capillary electrochromatography is a hybrid of CE and LC and can be performed in the Agilent CE system. Using CE capillaries packed with LC stationary...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8