Esta buscando: Descontaminantes
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Numero del catalogo: (3900.)
Proveedor: Avantor
Descripción: Solución de descontaminación, Limiador ProClean
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Numero del catalogo: (3768.1000)
Proveedor: Avantor
Descripción: Solución de descontaminación, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Numero del catalogo: (732-2353)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Solución lista para usar, para la eliminación de contaminación por ADN. Para la limpieza de las superficies de trabajo, de instrumentos, pipetas, term...
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Solución lista para usar, para eliminar la contaminación por RNAsa de forma fácil y rápida de las superficies de trabajo, de instrumentos, pipetas, ma...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Numero del catalogo: (APOSBIA7153-500ML)
Proveedor: Apollo Scientific
Descripción: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (APOSBIA7089-500ML)
Proveedor: Apollo Scientific
Descripción: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Solución para la eliminación de contaminación de DNA y RNA de superficies. Adecuado para la limpieza de equipos y estaciones de trabajo de PCR, equipo...
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: RNase-ExitusPlus™ es una solución de limpieza no alcalina, no corrosiva y no carcinogénica que es muy activa frente a la contaminación con ARNasa. Se ...
Numero del catalogo: (A7600.1000)
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom