¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (20)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Ensayos con proteinas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/82/18989682.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (M262-500ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Numero del catalogo: (E535-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (M173-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El ensayo de proteínas Bradford es el ensayo colorimétrico preferido para la cuantificación de la concentración total de proteínas. Se basa en la form...
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  Biotium
Descripción:   MIX-N-STAIN CF 647 ANTIBODY LABELLING KI 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (CAYM10005020-96)
Proveedor:  Cayman Chemical
Descripción:   Protein carbonyl colorimetric assay kit is a convenient colorimetric assay for the measurement of oxidized proteins. Protein samples are derivatized b...
UOM:  1 * 96 Tests
Numero del catalogo: (27-4590-01)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   GST DETECTION MODULE 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Proveedor:  Abnova
Descripción:   Biotin Labelling Kit is used for simple and rapid preparation of biotin-labeled antibodies and proteins.
Numero del catalogo: (80-6483-56)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   2-D Quant Kit is designed for the accurate determination of protein concentration in samples prepared for electrophoresis techniques such as 2-D elect...
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Siguiente