  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Comidas de animales
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Torula yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends, and crackers.
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Numero del catalogo: (ICNA0290545401)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM:  1 * 1 kg
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Numero del catalogo: (ICNA0290283802)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM:  1 * 2 kg
Numero del catalogo: (ICNA0296009801)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM:  1 * 1 kg
Numero del catalogo: (ICNA0290324401)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
UOM:  1 * 1 kg
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 12
  1  2  Siguiente
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping