Esta buscando: Adhesivos
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.07673.0050)
Proveedor: Merck
Descripción: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Numero del catalogo: (MMMA110T.400)
Proveedor: 3M
Descripción: Epoxy adhesive 110 Scotch-Weld™ 3M™ is a general purpose, fast setting, flexible, two-part epoxy adhesive.
UOM: 1 * 400 mL
Numero del catalogo: (293-0008)
Proveedor: 3M
Descripción: Este cierre con cierre tiene un adhesivo acrílico transparente en la parte posterior de un cierre con cierre de polipropileno transparente con 40 tall...
UOM: 1 * 1 Rolo
Numero del catalogo: (MMMA3764TCQ)
Proveedor: 3M
Descripción: The 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is a clear, 100% solids thermoplastic adhesive capable of bonding to many plastics, including polyolefin. Formulated to...
UOM: 1 * 1 Rolo
Numero del catalogo: (MMMA77)
Proveedor: 3M
Descripción: Este es un adhesivo en aerosol extremadamente versátil, de secado rápido y transparente que une una amplia gama de materiales livianos. El bono perman...
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (819-0122)
Proveedor: 3M
Descripción: El adhesivo en aerosol reposicionable 3M ™ 75 es un aerosol adhesivo versátil, sensible a la presión, adecuado para sujetar o colocar temporalmente ma...
UOM: 1 * 12 UN
Numero del catalogo: (293-0009)
Proveedor: 3M
Descripción: This reclosable fastener is the convenient alternative to traditional fastening methods, such as screws, nuts, or bolts. It is designed to deliver a d...
UOM: 1 * 1 Rolo
Numero del catalogo: (MMMA190.50)
Proveedor: 3M
Descripción: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 UN
Numero del catalogo: (MMMA90)
Proveedor: 3M
Descripción: Hi-Strength 90, Adhesivo en spray de alta resistencia 90
UOM: 1 * 12 UN
Numero del catalogo: (MMMAEPX400H)
Proveedor: 3M
Descripción: Manual applicator for dispensing EPX adhesive in 38 and 50 ml cartridges supplied with two plungers for 1:1/2:1 and 10:1 adhesive.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MMMAD400)
Proveedor: 3M
Descripción: 3M™ Scotch-Weld™ Structural adhesive nozzles are for use with 3M EPX™ Duo-Pak adhesives to ensure correct mixing of adhesive parts. Nozzle is matched ...
UOM: 1 * 36 UN
Numero del catalogo: (293-0005)
Proveedor: 3M
Descripción: Este cierre con cierre tiene un adhesivo a base de goma en la parte posterior de un cierre con cierre de polipropileno negro. Es adecuado para unir mu...
UOM: 1 * 1 Rolo
Numero del catalogo: (293-0004)
Proveedor: 3M
Descripción: Este gancho y bucle de nylon PSA de alto rendimiento con adhesivo de goma y revestimiento de película de polipropileno. Proporciona una unión adhesiva...
UOM: 1 * 1 Rolo
Numero del catalogo: (DOWC25100525)
Proveedor: DOW CORNING
Descripción: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Numero del catalogo: (ICNA11FIXO0125)
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
MSDS
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom