¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Sorbentes para cromatografía
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"78"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1.02330.0500)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Cellulose microcrystalline, <20 µm, Presentación: In plastic
UOM:  1 * 500 g
Proveedor:  Merck
Descripción:   Mixed bed exchanger, Amberlite® MB-6113, H+/OH-, anion exchange capacity >0,6 mval/ml, cation exchange capacity >0,5 mval/ml
Numero del catalogo: (1.19853.0020)
Proveedor:  Merck
Descripción:   LiChrolut® EN was especially developed for application in environmental analysis where highly contaminated samples occur and very polar organic compou...
UOM:  1 * 20 g
Proveedor:  Merck
Descripción:   Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Many substances e.g. readily decomposed or with low volatility can only be investigated chromatographically after conversion to stable, ready volatile...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They s...
Proveedor:  Merck
Descripción:   LiChrospher® 100 RP-18 endcapped, 10 µm
Proveedor:  Merck
Descripción:   * Green fluorescent indicator
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR