¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Reactivos
18  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (230045R)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Numero del catalogo: (K833-100TABS)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ammonium persulphate forms free radicals when dissolved in water, which initiate polymerisation of acrylamide solutions.
UOM:  1 * 1 C/U
Numero del catalogo: (N310-100TAB)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ammonium persulphate (APS) and TEMED catalyse the polymerisation of acrylamide solutions into gel matrices.
UOM:  1 * 1 C/U
Proveedor:  Avantor Performance Materials
Descripción:   PROCLEAN EXTRA 1 * 20 l
Proveedor:  Novabiochem (Part of Merck)
Descripción:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Numero del catalogo: (A4804.1000)
Proveedor:  PanReac AppliChem
Descripción:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Numero del catalogo: (CAYM700942-700)
Proveedor:  Cayman Chemical
Descripción:   The vial contains 700 μg of 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP) assay reagent dissolved in UltraPure water. Thaw the reagent prior to use in the Mito...
UOM:  1 * 700 µG
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 18
  1  2  3  Siguiente