¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "parafina"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
La parafina es una mezcla de cera de parafina transparente, polímeros de hidrocarburos o resinas diseñadas para aumentar la dureza y el soporte, así como otras ceras y aditivos en cantidades menores. Existen muchas formulaciones de parafina diferentes y especializadas para ofrecer múltiples opciones eficientes para cualquier aplicación de laboratorio. Las variables a considerar al elegir la parafina son el punto de fusión, el grado de polimerización y la temperatura de trabajo. Estos son entregados de forma conveniente como gránulos de cera con una claridad excepcional para la observación de muestras de biopsia.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Estas parafinas con aditivos poliméricos están disponibles con o sin DMSO. La calidad estandarizada lograda mediante la cuidadosa elección de materias...
Numero del catalogo: (10047400.)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Repuesto de disolventes para la limpieza de instrumentos y equipos en contacto con parafina. La parafina se utiliza para preparar cortes histológicos ...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (301440ZK)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La vaselina esterilizada (parafina líquida) se utiliza sobre todo en microbiología como vehículo para mejorar los medios de cultivo anaerobios como: O...
UOM:  1 * 100 ml
Numero del catalogo: (VWRK2079-A)
Proveedor:  KLINIPATH (PL)
Descripción:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Proveedor:  LEICA MICROSYSTEMS
Descripción:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 5  de 5