¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Espejos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/54/18989554.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (SIMELD3025)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMELD3004)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a cle...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MICRQDIST-66P)
Proveedor:  MICRONOVA
Descripción:   Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipmen...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  DIDALAB
Descripción:   Mirrors used for enabling classroom experiments.
Numero del catalogo: (HAMMHWJ090-00)
Proveedor:  HAMMACHER KARL
Descripción:   [EN]HANDLE EXAMINATION MIRROR SOLID 1 * 1 UN
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Tinman
Descripción:   These wall mounted cleanroom mirrors complement the gowning area of the cleanroom.
Proveedor:  AESCULAP AG & CO
Descripción:   Aesculap mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous and high luminous conditions.The mirror is ideal for applications like s...
Proveedor:  AESCULAP AG & CO
Descripción:   [EN]LARYNGEAL MIRROR, SIZE 10, 30MM DIAM 1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8