Esta buscando: Refrigerantes
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (AGLS401349)
Proveedor: AGILENT
Descripción: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (AGLS400005)
Proveedor: AGILENT
Descripción: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMPM479-24)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 UN
New Product
Proveedor: Corning
Descripción: Ideal para transferir muestras entre laboratorios, o en el campo.
Proveedor: Cole Parmer
Descripción: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Proveedor: Corning
Descripción: Un enfriador sin hielo de plataforma abierta que se adapta a la mayoría de los módulos CoolRack® y CoolSink®.
Proveedor: HEATHROW
Descripción: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Promoción
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Refrigerated coolers are primarily used for counter-cooling when used with a heated circulating bath or for rapidly cooling fluids down to low tempera...
Proveedor: DELTA T
Descripción: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Numero del catalogo: (LEIC14039353599)
Proveedor: LEICA MICROSYSTEMS
Descripción: HistoCore Arcadia C is a cold plate holding more than 60/65 cassettes on its large working surface. Cooling efficiency is important, so the cold plate...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: CELLPATH
Descripción: These cooling plate are kept in a freezer or cryostat and placed in the tray to cool tissue blocks. The plate can be cooled to –20 °C and keeps t...
Numero del catalogo: (FEAT501003)
Proveedor: PFM Medical GmbH
Descripción: This cooling plate allows fast and easy cooling of paraffin blocks. The housing is made from stainless steel and the cooling surface is made of anodis...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom