Esta buscando: Controladores
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: SI Analytics
Descripción: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Proveedor: JULABO GmbH
Descripción: Realice tareas de medición, control, seguridad y supervisión en función de la temperatura para mantas calefactoras, baños calefactores y mantas calefa...
Numero del catalogo: (WINKWRT00011-XX010)
Proveedor: WINKLER GMBH
Descripción: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (WINKWRT00117-XX010)
Proveedor: WINKLER GMBH
Descripción: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (WINKWRT00116-XX013)
Proveedor: WINKLER GMBH
Descripción: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Cost-effective control of resistive heating loads.
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descripción: Termómetro de contacto con diseño innovador, se puede combinar con los modelos MR Hei-Standard, y con los antiguos modelos MR 3001 K y MR 3002. El sen...
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Numero del catalogo: (STUA04807-90)
Proveedor: Cole Parmer
Descripción: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HUBE10503)
Proveedor: HUBER
Descripción: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (ELET32587-00)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HUBE9771)
Proveedor: HUBER
Descripción: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Temperature controller for 600 °C fluidised sand baths, compactible with: fluidised sand bath 01189-50, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Numero del catalogo: (453-2108)
Proveedor: GESTIGKEIT HARRY
Descripción: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (VELPF208B0063)
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (453-2109)
Proveedor: GESTIGKEIT HARRY
Descripción: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom