¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Ensayos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/12/18989312.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"315"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (M173-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El ensayo de proteínas Bradford es el ensayo colorimétrico preferido para la cuantificación de la concentración total de proteínas. Se basa en la form...
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (M262-500ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Numero del catalogo: (E535-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Many normal physiological and pathological processes involve breakdown and remodeling of the extracellular matrix. This degradation is due to the matr...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Immunological assay, Eicosanoid
Proveedor:  Biotium
Descripción:   EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM:  1 * 2 ml
Numero del catalogo: (RPN250)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Cell proliferation Biotrak™ ELISA is designed as a precise, fast, and simple colorimetric assay. The technique is based upon the incorporation of the ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Biosensis
Descripción:   The Biosensis CE Marked BDNF Rapid™ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is a sandwich ELISA that allows the preferential quantification of m...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 315
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capicidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR