¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Materiales para Animales"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/07/18989307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Universal animal restrainers, SCIENCEWARE®
Numero del catalogo: (BELAH464200002)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Narcosis inhalation chamber
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (ICNA0290324401)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Vanderzant Modification Vitamin Mixture For Insects
UOM:  1 * 1 kg
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Wesson salt mixture
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Corn (ground, yellow), granules
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 5  de 5