Válvula de despresurización con ventilación manual
Proveedor: Bohlender
BOLA
201-0290EA 868 EUR
201-0290
Válvula de despresurización con ventilación manual
Válvulas Válvulas de despresurización
Válvula de PPS con cuerpo para el flujo de PTFE. Se puede usar como válvula de despresurización con control ajustable de presión o como válvula para prevenir una caída de presión durante el proceso de llenado. Cuerpo con 2 conecciones de rosca GL 18 y válvula con palanca para ventilación manual con ajuste de rosca, con tornillo y tuerca de fijación para ajustar y fijar la presión de aplicación en un intervalo de 0,1 a 10 bares (ajustado de fábrica a 1,5 bares).
  • Muy buena resistencia química; el medio líquido solo entra en contacto con el PTFE
  • Resistente a temperaturas de -20 a +150 °C
  • Resistente a presiones de hasta un máximo de 10 bares, adecuado para el vacío