Capmats para J.T.Baker® Plate Round Well
Proveedor: Ritter, part of Avantor
J.T.Baker®
43001-0017EA 39.67 EUR
43001-0017
Capmats para J.T.Baker® Plate Round Well
Juntas Sellos de microplaca
Adecuada para su uso con J.T.Baker® Plate Round Well 43001-0010, 43001-0016 or 43001-0116.