VWR®, Diluidor gravimétrico, 5 kg, con brazo robotizado
Proveedor: VWR Collection
710-2122EA 7620 EUR
710-2122 710-2123
VWR®, Diluidor gravimétrico, 5 kg, con brazo robotizado
Diluidores Diluidores gravimétricos
Los diluidores gravimétricos se utilizan para la dilución de una muestra antes del análisis microbiológico. El brazo robótico con el modelo de 5 kg presenta una fácil caída de muestras, evita la contaminación y ahorra tiempo.
  • Disponible con una o dos bombas
  • Todo de acero inoxidable con un diseño innovador
  • Perfil ultra bajo para un fácil uso bajo flujo laminar
  • Tiempo de dilución para una muestra de 375 g diluida en 1/10 es<80 s (con kit de refuerzo en modo rápido)
  • <1% del pesaje de la muestra
  • Tan solo el <1% de la dispensación (en modo estándar o preciso)
  • Bombas de calidas superior Watson Marlow®
  • La bolsa se mantiene con el soporte de la bolsa
Fácil de usar, con una bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza, es un dispositivo preciso que cumple con los últimos estándares internacionales. Este diluyente ha sido diseñado para facilitar el trabajo en un armario de seguridad microbiológica.
Un indicador intuitivo del estado. Se muestra el grado de precisión de la dilución finalizada: verde >98%, naranja >95% o rojo <95%. También se volverá azul si el equilibrio no es estable, lo que le indicará que espere la estabilización.
También cuenta con la exportación de datos a una impresora, una conexión USB a la computadora y exportación de datos a través del software, así como exportación de archivos™ Excel desde el software.
Certificaciones: Cumple con las normas ISO 7218, ISO 6887-1 y FDA BAM.
Información para pedidos: Hay otros accesorios disponibles; póngase en contacto con su representante de Avantor para obtener más información.
Información de suministro: Se suministra con 1 ó 2 bombas, bandeja de goteo 400, placa de protección para boquillas, montaje dispensador (GL 45 - Ø 6,4 mm) 1 por bomba, cable USB, software de monitoreo, juego de cables de alimentación (UE, Reino Unido, CH), soporte de bolsa 400 para diluyente, manual del usuario, certificado de conformidad, juego de goma adhesiva de 10 y llave allen.