Banana powder
Proveedor: Apollo Scientific
APOSBIPB852-100GEA 14.7 EUR
APOSBIPB852-100G
Banana powder
Artículos para la manipulación de alimentos
A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
  • MFCD00130601