2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC9878-25GEA
165
EUR
APOSPC9878-25G
APOSPC9878-5G
APOSPC9878-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formula:
C₆H₂ClF₃IN MW: 307,44 g/mol Pto. de fusión: 126…127 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862099 Núm. CAS: 505084-55-9 |