4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC9440-25GEA 329 EUR
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173650
Núm. CAS: 56442-17-2