2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC9251-1GEA 55.3 EUR
APOSPC9251-1G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236237
Núm. CAS: 86867-68-7