4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC9172-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9172-1G
APOSPC9172-25G
APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₂O MW: 221,00 g/mol Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09258953 Núm. CAS: 644985-24-0 |