2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC9088-1GEA
14.7
EUR
APOSPC9088-1G
APOSPC9088-5G
APOSPC9088-25G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃ClF₄ MW: 198,5500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782058 Núm. CAS: 89634-75-3 |