TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSPC902639-5GEA 30.1 EUR
APOSPC902639-5G APOSPC902639-25G APOSPC902639-100G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
MW: 322,1 g/mol
Pto. de fusión: 184 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064301
Núm. CAS: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8,III