2-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC901976-10GEA 887 EUR
APOSPC901976-10G
2-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
2-(4-Fluorophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234435
Núm. CAS: 885268-39-3