3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC8915-1GEA
81.5
EUR
APOSPC8915-1G
APOSPC8915-5G
APOSPC8915-10G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C5H3FO2S MW: 146,1395 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03426911 Núm. CAS: 32431-84-8 |