Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC8633-25GEA 60.1 EUR
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689703
Núm. CAS: 185629-32-7