3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC8492-10GEA 126 EUR
APOSPC8492-10G APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,02 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116041
Núm. CAS: 453565-90-7