N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC8336-5GEA 379 EUR
APOSPC8336-5G
N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₉H₉FN₂O₂
MW: 196,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448315
Núm. CAS: 887351-37-3