4-Amino-2,3-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSPC8312-100MGEA 26.3 EUR
APOSPC8312-100MG APOSPC8312-25G
4-Amino-2,3-difluorophenol
4-Amino-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Pto. de fusión: 150…155 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03094494
Núm. CAS: 163733-99-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II