4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC8238-1GEA
23.4
EUR
APOSPC8238-1G
APOSPC8238-25G
APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃ClF₂O MW: 176,55 g/mol Pto. de fusión: 68…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094460 Núm. CAS: 252004-45-8 |