2-Bromo-5-fluoro-N-propylbenzamide

Proveedor: Apollo Scientific

APOSPC8033-1GEA 176 EUR
APOSPC8033-1G
2-Bromo-5-fluoro-N-propylbenzamide
2-Bromo-5-fluoro-N-propylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₁BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800906
Núm. CAS: 951884-10-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR