2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSPC7845-1GEA
23.4
EUR
APOSPC7845-1G
APOSPC7845-5G
APOSPC7845-25G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236229 Núm. CAS: 243863-36-7 UN: 2735 ADR: 8,III |