2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC7582-5GEA
139
EUR
APOSPC7582-5G
APOSPC7582-1G
APOSPC7582-100MG
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₄BF₂NO₂ MW: 158,90 g/mol Pto. de fusión: 96…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788245 Núm. CAS: 136466-94-9 |