4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC7439PT-100GEA
114
EUR
APOSPC7439PT-100G
APOSPC7439PT-5G
APOSPC7439PT-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O MW: 228,60 g/mol Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00053033 Núm. CAS: 133115-72-7 |