3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC7387-1GEA 16.1 EUR
APOSPC7387-1G
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
Pto. de fusión: 214…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143094
Núm. CAS: 202865-68-7