4-(2-(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC7248-1GEA
42.3
EUR
APOSPC7248-1G
4-(2-(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₄H₁₁BF₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09027216 Núm. CAS: 913835-42-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...