4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC7175-5GEA 68.4 EUR
APOSPC7175-5G APOSPC7175-10G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08062379
Núm. CAS: 182344-16-7