5-Fluoronicotinonitrile 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC7108-1GEA 81.5 EUR
APOSPC7108-1G APOSPC7108-250MG
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
5-Fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027295
Núm. CAS: 696-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III