Tetrametilamonio tetrafluoroborato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrafluoroborato de tetrametilamonio
APOSPC6938-10GEA 0 EUR
APOSPC6938-10G APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G
Tetrametilamonio tetrafluoroborato 97%
Tetrametilamonio tetrafluoroborato
Formula: C₄H₁₂BF₄N
MW: 160,95 g/mol
Pto. de fusión: 417…419 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011745
Núm. CAS: 661-36-9