2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSPC6681-100GEA
215
EUR
APOSPC6681-100G
APOSPC6681-25G
APOSPC6681-5G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₄F₄O MW: 192,1104 g/mol Pto. Ebullición: 66…67 °C/34mmHg Pto. de fusión: 24…27 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042393 Núm. CAS: 655-32-3 EINECS: 211-509-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |