3-Bromo-4-fluorobiphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC6677-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6677-1G
3-Bromo-4-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈BrF
MW: 251,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571091
Núm. CAS: 306935-88-6
UN: 3151
ADR: 9,II