1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC6173-25GEA 390 EUR
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Formula: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
MW: 461,13 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/12mmHg
Densidad: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042360
Núm. CAS: 73609-36-6