Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC5880-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5880-1G APOSPC5880-5G
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,0420 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566409
Núm. CAS: 107317-58-8