3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC5685-250MGEA 72.7 EUR
APOSPC5685-250MG APOSPC5685-100MG
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈FN₃
MW: 165,1700 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109397
Núm. CAS: 162502-44-5