3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC5508-250MGEA 64 EUR
APOSPC5508-250MG
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781639
Núm. CAS: 885519-08-4