2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC53409-25GEA
982
EUR
APOSPC53409-25G
APOSPC53409-5G
APOSPC53409-10G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13193629 Núm. CAS: 928715-37-1 |