Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC5221-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797457
Núm. CAS: 214822-96-5