2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC51106-5GEA
195
EUR
APOSPC51106-5G
APOSPC51106-1G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formula:
C₄H₂ClFN₂O MW: 148,5229 g/mol Pto. de fusión: 176…177 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01346689 Núm. CAS: 155-12-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |